6-Chloro-n-(4-fluorophenyl)pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430560-250MG
APOSPC430560-250MGEA
483
EUR
APOSPC430560-250MG
6-Chloro-n-(4-fluorophenyl)pyridin-3-amine
6-Chloro-n-(4-fluorophenyl)pyridin-3-amine
Formel:
C₁₁H₈ClFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16987532 CAS-Nummer: 509953-60-0 |