2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)-6-(naphthalen-3-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430562-250MG
APOSPC430562-250MGEA
483
EUR
APOSPC430562-250MG
2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)-6-(naphthalen-3-yl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)-6-(naphthalen-3-yl)pyrimidine
Formel:
C₁₆H₁₀ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585229 CAS-Nummer: 1206970-47-9 |