8'-Fluoro-5'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,4'(1'h)-quinazolin]-2'(3'h)-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC430564-250MG
APOSPC430564-250MGEA
483
EUR
APOSPC430564-250MG
8'-Fluoro-5'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,4'(1'h)-quinazolin]-2'(3'h)-one
8'-Fluoro-5'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,4'(1'h)-quinazolin]-2'(3'h)-one
Formel:
C₁₃H₁₅FN₂O₂ Molecular Weight: 250,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585364 CAS-Nummer: 939768-67-9 |