1-(2-Bromo-4-fluorobenzyl)-6,7-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC430565-500MG
APOSPC430565-500MGEA
483
EUR
APOSPC430565-500MG
1-(2-Bromo-4-fluorobenzyl)-6,7-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
1-(2-Bromo-4-fluorobenzyl)-6,7-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formel:
C₁₄H₁₂BrFN₂O Molecular Weight: 323,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585354 CAS-Nummer: 1206969-77-8 |