N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430566-250MG
APOSPC430566-250MGEA
504
EUR
APOSPC430566-250MG
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyrazin-2-amine
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyrazin-2-amine
Formel:
C₁₁H₉ClFN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11790282 CAS-Nummer: 629670-16-2 |