4-(3-Fluorophenoxy)-2-chloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430568-250MG
APOSPC430568-250MGEA
504
EUR
APOSPC430568-250MG
4-(3-Fluorophenoxy)-2-chloropyrimidine
4-(3-Fluorophenoxy)-2-chloropyrimidine
Formel:
C₁₀H₆ClFN₂O Molecular Weight: 224,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16712408 CAS-Nummer: 1242240-84-1 |