7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC430570-250MG
PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA
0
EUR
APOSPC430570-250MG
APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₅F₃OS Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD20926386 CAS-Nummer: 1353011-97-8 |