4-(3-Fluorophenoxy)-6-chloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430573-250MG
APOSPC430573-250MGEA
513
EUR
APOSPC430573-250MG
4-(3-Fluorophenoxy)-6-chloropyrimidine
4-(3-Fluorophenoxy)-6-chloropyrimidine
Formel:
C₁₀H₆ClFN₂O Molecular Weight: 224,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10456892 CAS-Nummer: 1017067-02-5 |