Ethyl 6-(4-(6-(3-fluorophenyl)pyridine-3-carboxamido)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430578-250MG
APOSPC430578-250MGEA
546
EUR
APOSPC430578-250MG
Ethyl 6-(4-(6-(3-fluorophenyl)pyridine-3-carboxamido)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(4-(6-(3-fluorophenyl)pyridine-3-carboxamido)piperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxylate
Formel:
C₂₄H₂₄FN₅O₃ Molecular Weight: 449,477 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574828 CAS-Nummer: 1393330-39-6 |