5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC430579-5G
APOSPC430579-5GEA
168
EUR
APOSPC430579-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219.008 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739493 CAS-Nummer: 399-00-8 |