4,4,4-Trifluoro-1-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-butane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
PC430580-250MG
APOSPC430580-250MGEA
546
EUR
APOSPC430580-250MG
4,4,4-Trifluoro-1-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-butane-1,3-dione
4,4,4-Trifluoro-1-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-butane-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₈F₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585419 CAS-Nummer: 943994-23-8 |