4-(2-(2-(Trifluoromethyl)-4-nitrophenoxy)ethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430585-500MG
APOSPC430585-500MGEA
567
EUR
APOSPC430585-500MG
4-(2-(2-(Trifluoromethyl)-4-nitrophenoxy)ethyl)morpholine
4-(2-(2-(Trifluoromethyl)-4-nitrophenoxy)ethyl)morpholine
Formel:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₄ Molecular Weight: 320,264 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585384 CAS-Nummer: 850797-92-1 |