(5-Chloro-2-iodophenyl)(2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC430586-1G
APOSPC430586-1GEA
576
EUR
APOSPC430586-1G
(5-Chloro-2-iodophenyl)(2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanone
(5-Chloro-2-iodophenyl)(2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanone
Formel:
C₁₄H₉ClFIO₂ Molecular Weight: 390,576 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520937 CAS-Nummer: 1233025-91-6 |