4-Fluoro-3-(5-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC430588-250MG
APOSPC430588-250MGEA
587
EUR
APOSPC430588-250MG
4-Fluoro-3-(5-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
4-Fluoro-3-(5-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₁FN₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18157701 CAS-Nummer: 1258652-78-6 |