2,3-Diamino-n-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC430589-250MG
APOSPC430589-250MGEA
587
EUR
APOSPC430589-250MG
2,3-Diamino-n-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
2,3-Diamino-n-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Formel:
C₁₄H₁₁F₄N₃O Molecular Weight: 313,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23378558 CAS-Nummer: 1421933-30-3 |