2,3-Diamino-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC430590-250MG
APOSPC430590-250MGEA
587
EUR
APOSPC430590-250MG
2,3-Diamino-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
2,3-Diamino-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Formel:
C₁₄H₁₂F₃N₃O Molecular Weight: 295,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23378557 CAS-Nummer: 1421933-32-5 |