8-Fluoroquinazolin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430591-500MG
APOSPC430591-500MGEA
587
EUR
APOSPC430591-500MG
8-Fluoroquinazolin-2-amine
8-Fluoroquinazolin-2-amine
Formel:
C₈H₆FN₃ Molecular Weight: 163,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193275 CAS-Nummer: 190274-25-0 |