3-(6-Fluoropyridin-3-yl)-5-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC430593-500MG
APOSPC430593-500MGEA
587
EUR
APOSPC430593-500MG
3-(6-Fluoropyridin-3-yl)-5-methylbenzaldehyde
3-(6-Fluoropyridin-3-yl)-5-methylbenzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₀FNO Molecular Weight: 215,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585334 CAS-Nummer: 1206969-42-7 |