(2-Fluoro-phenyl)-(octahydro-[1,6]naphthyridin-1-yl)-methanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC430594-500MG
APOSPC430594-500MGEA
587
EUR
APOSPC430594-500MG
(2-Fluoro-phenyl)-(octahydro-[1,6]naphthyridin-1-yl)-methanone
(2-Fluoro-phenyl)-(octahydro-[1,6]naphthyridin-1-yl)-methanone
Formel:
C₁₅H₁₉FN₂O Molecular Weight: 262,323 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585328 CAS-Nummer: 1820572-24-4 |