3-(3,5-Dichlorophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC430595-500MG
APOSPC430595-500MGEA
587
EUR
APOSPC430595-500MG
3-(3,5-Dichlorophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(3,5-Dichlorophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₁₄H₈Cl₂FNO₃ Molecular Weight: 328,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585330 CAS-Nummer: 1206969-96-1 |