2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-6-chloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430596-500MG
APOSPC430596-500MGEA
598
EUR
APOSPC430596-500MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-6-chloropyridine
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-6-chloropyridine
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Molecular Weight: 211,569 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077489 CAS-Nummer: 77145-58-5 |