5-(2,2,2-Trifluoroacetamido)-2-methoxy-4-nitrophenyl pivalate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430600-500MG
APOSPC430600-500MGEA
757
EUR
APOSPC430600-500MG
5-(2,2,2-Trifluoroacetamido)-2-methoxy-4-nitrophenyl pivalate
5-(2,2,2-Trifluoroacetamido)-2-methoxy-4-nitrophenyl pivalate
Formel:
C₁₄H₁₅F₃N₂O₆ Molecular Weight: 364.274 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27635168 CAS-Nummer: 660870-17-7 |