2-(3-(Trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-yl)-n-(prop-2-ynyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC430602-500MG
APOSPC430602-500MGEA
754
EUR
APOSPC430602-500MG
2-(3-(Trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-yl)-n-(prop-2-ynyl)acetamide
2-(3-(Trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-yl)-n-(prop-2-ynyl)acetamide
Formel:
C₁₃H₁₄F₃N₃O Molecular Weight: 285,265 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18157703 CAS-Nummer: 1258652-77-5 |