1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-fluorophenyl-1-(piperidinomethyl)benzen
PC430606-1G
APOSPC430606-1GEA 974 EUR
APOSPC430606-1G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₅BrFN
Molecular Weight: 272,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14645209
CAS-Nummer: 1200131-18-5