(4-Bromo-2-fluorophenyl)-n,n-dimethylmethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-N,N-dimethylmethanamine, (4-Bromo-2-fluoro-benzyl)-dimethyl-amine
PC430607-1G
APOSPC430607-1GEA
974
EUR
APOSPC430607-1G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)-n,n-dimethylmethanamine
(4-Bromo-2-fluorophenyl)-n,n-dimethylmethanamine
Formel:
C₉H₁₁BrFN Molecular Weight: 232,093 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795894 CAS-Nummer: 1159976-88-1 |