3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Chlor-4-fluorbenzol-1-carbonylchlorid

PC4308-25G
APOSPC4308-25GEA 95.7 EUR
APOSPC4308-25G
3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid 95%
3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 222 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236215
CAS-Nummer: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR