4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4317-5G
APOSPC4317-5GEA
24.8
EUR
APOSPC4317-5G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 216,12 g/mol Schmelzpunkt: 50…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075729 CAS-Nummer: 320-47-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |