2-Acetamido-5-fluorbenzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4335-250MG
APOSPC4335-250MGEA 0 EUR
APOSPC4335-250MG
2-Acetamido-5-fluorbenzoesäure
2-Acetamido-5-fluorbenzoesäure
Formel: C₉H₈FNO₃
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00973900
CAS-Nummer: 49579-56-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR