3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4344-10G PC4344-1G PC4344-50G PC4344-100G
APOSPC4344-10GEA 29 EUR
APOSPC4344-10G APOSPC4344-1G APOSPC4344-50G APOSPC4344-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylurea
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025424
CAS-Nummer: 13114-87-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR