2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone

PC4349-25G PC4349-1G PC4349-5G PC4349-100G PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA 288 EUR
APOSPC4349-25G APOSPC4349-1G APOSPC4349-5G APOSPC4349-100G APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₄F₆O
Molecular Weight: 242.12 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C/24mmHg
Dichte: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061275
CAS-Nummer: 721-37-9
UN: 1224
ADR: 3 III
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR