2,2,2-Trifluor-2',4',6'-trimethylacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-mesitylethanone
PC4354-1G
APOSPC4354-1GEA 502 EUR
APOSPC4354-1G
2,2,2-Trifluor-2',4',6'-trimethylacetophenon 97%
2,2,2-Trifluor-2',4',6'-trimethylacetophenon
Formel: C₁₁H₁₁F₃O
Molecular Weight: 216,19 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C/20mmHg
Dichte: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151856
CAS-Nummer: 313-56-4