3-(Difluoromethoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4356-1G
APOSPC4356-1GEA
105
EUR
APOSPC4356-1G
3-(Difluoromethoxy)phenol 95%
3-(Difluoromethoxy)phenol
Not to be stored in glass
Formel:
C₇H₆F₂O₂ Molecular Weight: 160,118 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236235 CAS-Nummer: 88798-13-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |