2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
PC4367-250MG
APOSPC4367-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC4367-250MG
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure 98%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure
Formel: C₈H₄F₂O₄
Molecular Weight: 202,12 g/mol
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792417
CAS-Nummer: 656-46-2