1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4369-1G
APOSPC4369-1GEA 72.5 EUR
APOSPC4369-1G
1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Siedepunkt: 70 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941310
CAS-Nummer: 10557-13-8