2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarbonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile

PC4370B-1G
APOSPC4370B-1GEA 72.5 EUR
APOSPC4370B-1G
2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarbonitrile
2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarbonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Molecular Weight: 219,14 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068210
CAS-Nummer: 119584-74-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR