2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Cyan-2-fluorbenzotrifluorid, 2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoesäurenitril

PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Dichte: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061152
CAS-Nummer: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR