3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4373I-25G
PC4373I-5G
PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA
43.5
EUR
APOSPC4373I-25G
APOSPC4373I-5G
APOSPC4373I-100G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Molecular Weight: 189.11 g/mol Siedepunkt: 212 Schmelzpunkt: 28 Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061282 CAS-Nummer: 149793-69-1 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...