4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G
PC4373J-25G
PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA
68.3
EUR
APOSPC4373J-100G
APOSPC4373J-25G
APOSPC4373J-500G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Siedepunkt: 194…196 °C Schmelzpunkt: 43…45 °C Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061283 CAS-Nummer: 194853-86-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...