4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride

PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 68.3 EUR
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Siedepunkt: 194…196 °C
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061283
CAS-Nummer: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR