3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4374J-1G
APOSPC4374J-1GEA
36.4
EUR
APOSPC4374J-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon
Formel:
C₁₄H₈F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061256 CAS-Nummer: 239087-02-6 |