2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4374V-1G
APOSPC4374V-1GEA
23.2
EUR
APOSPC4374V-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇F₄N Molecular Weight: 193,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061162 CAS-Nummer: 199296-61-2 UN: 2735 ADR: 8,III |