3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
PC4375-5G
APOSPC4375-5GEA 132 EUR
APOSPC4375-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₄N
Molecular Weight: 199,53 g/mol
Siedepunkt: 50…55 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 16…20 °C
Dichte: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191918
CAS-Nummer: 72537-17-8