2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 121 EUR
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Siedepunkt: 211 °C
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061166
CAS-Nummer: 207981-45-1