2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4375F-5G
APOSPC4375F-5GEA 0 EUR
APOSPC4375F-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Siedepunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070808
CAS-Nummer: 197239-49-9