3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4375I-1G PC4375I-10G PC4375I-5G PC4375I-25G
APOSPC4375I-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375I-1G APOSPC4375I-10G APOSPC4375I-5G APOSPC4375I-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Siedepunkt: 80…82 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061169
CAS-Nummer: 184970-29-4