2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4376E-5G
PC4376E-1G
PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA
94.4
EUR
APOSPC4376E-5G
APOSPC4376E-1G
APOSPC4376E-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061172 CAS-Nummer: 184970-25-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...