2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 94.4 EUR
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061172
CAS-Nummer: 184970-25-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR