2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 217 EUR
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061173
CAS-Nummer: 239087-07-1
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR