2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Brommethyl)-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzol

PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 122 EUR
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molecular Weight: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 45 °C/7.5mmHg
Schmelzpunkt: 38…45 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082477
CAS-Nummer: 239087-08-2
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR