3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 0 EUR
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Siedepunkt: 43 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061175
CAS-Nummer: 239087-09-3
UN: 1760
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR